Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GZMK Protein
A cDNA sequence encoding the GZMK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3003 |
---|---|
Name | GZMK Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | GZMK |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15939278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979278
|
enQuireBio™
QP12073-HIS-EC-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
3003 | |
Research Use Only | |
GZMK | |
Human | |
His | |
GZMK protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
GZMK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ADPIIGGKEV SPHSRPFMAS IQYGGHHVCG GVLIDPQWVL TAAHCQYRFT KGQSPTVVLG AHSLSKNEAS KQTLEIKKFI PFSRVTSDPQ SNDIMLVKLQ TAAKLNKHVK MLHIRSKTSL RSGTKCKVTG WGATDPDSLR PSDTLREVTV TVLSRKLCNS QSYYNGDPFI TKDMVCAGDA KGQKDSCKGD SGGPLICKGV FHAIVSGGHE CGVATKPGIY TLLTKKYQTW IKSNLVPPHT NHHHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |