Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GTSF1 Protein
A cDNA sequence encoding the GTSF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name GTSF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15989258
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12068-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979258
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12068-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969258
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12068-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GTSF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GTSF1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEETYTD SLDPEKLLQC PYDKNHQIRA CRFPYHLIKC RKNHPDVASK LATCPFNARH QVPRAEISHH ISSCDDRSCI EQDVVNQTRS LRQETLAEST WQCPPCDEDW DKDLWEQTST PFVWGTTHYS DNNSPASNIV TEHKNNLASG MRVPKSLPYV LPWKNNGNAQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.