Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4340.00 CHF
Spezifikation
Name GSTT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12064-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12064-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15949248
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12064-1mg
1 mg
4340.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GSTT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GSTT1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMGL ELYLDLLSQP CRAVYIFAKK NDIPFELRIV DLIKGQHLSD ACAQVNPLKK VPALKDGDFT LTESVAILLY LTRKYKVPDY WYPQDLQARA RVDEYLAWQH TTLRRSCLRA LWHKVMFPVF LGEPVSPQTL AATLAELDVT LQLLEDKFLQ NKAFLTGPHI SLADLVAITE LMHPVGAGCQ VFEGRPKLAT WRQRVEAAVG EDLFQEAHEV ILKAKDFPPA DPTIKQKLMP WVLAMIR
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.