Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSTO2 Protein
A cDNA sequence encoding the GSTO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name GSTO2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979238
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12062-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959238
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12062-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969238
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12062-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GSTO2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GSTO2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGDATR TLGKGSQPPG PVPEGLIRIY SMRFCPYSHR TRLVLKAKDI RHEVVNINLR NKPEWYYTKH PFGHIPVLET SQCQLIYESV IACEYLDDAY PGRKLFPYDP YERARQKMLL ELFCKVPHLT KECLVALRCG RECTNLKAAL RQEFSNLEEI LEYQNTTFFG GTCISMIDYL LWPWFERLDV YGILDCVSHT PALRLWISAM KWDPTVCALL MDKSIFQGFL NLYFQNNPNA FDFGLC
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.