missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GSS Protein
A cDNA sequence encoding the GSS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP12055-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
GSS Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHQH SSGLVPRGSH MATNWGSLLQ DKQQLEELAR QAVDRALAEG VLLRTSQEPT SSEVVSYAPF TLFPSLVPSA LLEQAYAVQM DFNLLVDAVS QNAAFLEQTL SSTIKQDDFT ARLFDIHKQV LKEGIAQTVF LGLNRSDYMF QRSADGSPAL KQIEINTISA SFGGLASRTP AVHRHVLSVL SKTKEAGKIL SNNPSKGLAL GIAKAWELYG SPNALVLLIA QEKERNIFDQRAIENELLAR NIHVIRRTFE DISEKGSLDQ DRRLFVDGQE IAVVYFRDGY MPRQYSLQNW EARLLLERSH AAKCPDIATQ LAGTKKVQQE LSRPGMLEML LPGQPEAVAR LRATFAGLYS LDVGEEGDQA IAEALAAPSR FVLKPQREGG GNNLYGEEMV QALKQLKDSE ERASYILMEK IEPEPFENCL LRPGSPARVV QCISELGIFG VYVRQEKTLV MNKHVGHLLR TKAIEHADGG VAAGVAVLDN PYPV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
20 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GSS solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur