Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPX7 Protein
A cDNA sequence encoding the GPX7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name GPX7 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12045-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12045-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959188
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12045-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GPX7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GPX7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQQEQD FYDFKAVNIR GKLVSLEKYR GSVSLVVNVA SECGFTDQHY RALQQLQRDL GPHHFNVLAF PCNQFGQQEP DSNKEIESFA RRTYSVSFPM FSKIAVTGTG AHPAFKYLAQ TSGKEPTWNF WKYLVAPDGK VVGAWDPTVS VEEVRPQITA LVRKLILLKR EDL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.