Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPNMB Protein
A cDNA sequence encoding the GPNMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name GPNMB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15979178
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12041-HIS-INSECT-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959178
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12041-HIS-INSECT-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969178
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12041-HIS-INSECT-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GPNMB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
AKRFHDVLGN ERPSAYMREH NQLNGWSSDE NDWNEKLYPV WKRGDMRWKN SWKGGRVQAV LTSDSPALVG SNITFAVNLI FPRCQKEDAN GNIVYEKNCR NEAGLSADPY VYNWTAWSED SDGENGTGQS HHNVFPDGKP FPHHPGWRRW NFIYVFHTLG QYFQKLGRCS VRVSVNTANV TLGPQLMEVT VYRRHGRAYV PIAQVKDVYV VTDQIPVFVT MFQKNDRNSS DETFLKDLPI MFDVLIHDPS HFLNYSTINY KWSFGDNTGL FVSTNHTVNH TYVLNGTFSL NLTVKAAAPG PCPPPPPPPR PSKPTPSLAT TLKSYDSNTP GPAGDNPLEL SRIPDENCQI NRYGHFQATI TIVEGILEVN IIQMTDVLMP VPWPESSLID FVVTCQGSIP TEVCTIISDP TCEITQNTVC SPVDVDEMCL LTVRRTFNGS GTYCVNLTLG DDTSLALTST LISVP KLHHH HHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.