Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPN1 Protein
A cDNA sequence encoding the GPN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | GPN1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15989168
|
enQuireBio™
QP12040-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979168
|
enQuireBio™
QP12040-25ug |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969168
|
enQuireBio™
QP12040-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GPN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GPN1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAASAA AAELQASGGP RHPVCLLVLG MAGSGKTTFV QRLTGHLHAQ GTPPYVINLD PAVHEVPFPA NIDIRDTVKY KEVMKQYGLG PNGGIVTSLN LFATRFDQVM KFIEKAQNMS KYVLIDTPGQ IEVFTWSASG TIITEALASS FPTVVIYVMD TSRSTNPVTF MSNMLYACSI LYKTKLPFIV VMNKTDIIDH SFAVEWMQDF EAFQDALNQE TTYVSNLTRS MSLVLDEFYS SLRVVGVSAV LGTGLDELFV QVTSAAEEYE REYRPEYERL KKSLANAESQ QQREQLERLR KDMGSVALDA GTAKDSLSPV LHPSDLILTR GTLDEEDEEA DSDTDDIDHR VTEESHEEPA FQNFMQESMA QYWKRNNK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |