Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GPD1L Protein
A cDNA sequence encoding the GPD1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 23171
Name GPD1L Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol GPD1L
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969158
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12036-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15959158
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12036-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15949158
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12036-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
23171
Research Use Only
GPD1L
Human
His
GPD1L protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
GPD1L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAAPLKVCI VGSGNWGSAV AKIIGNNVKK LQKFASTVKM WVFEETVNGR KLTDIINNDH ENVKYLPGHK LPENVVAMSN LSEAVQDADL LVFVIPHQFI HRICDEITGR VPKKALGITL IKGIDEGPEG LKLISDIIRE KMGIDISVLM GANIANEVAA EKFCETTIGS KVMENGLLFK ELLQTPNFRI TVVDDADTVE LCGALKNIVA VGAGFCDGLR CGDNTKAAVI RLGLMEMIAF ARIFCKGQVS TATFLESCGV ADLITTCYGG RNRRVAEAFA RTGKTIEELE KEMLNGQKLQ GPQTSAEVYR ILKQKGLLDK FPLFTAVYQI CYESRPVQEM LSCLQSHPEH T
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.