Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMFG Protein
A cDNA sequence encoding the GMFG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name GMFG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15989068
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12006-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979068
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12006-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969068
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12006-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GMFG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The GMF-gamma protein contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 1mM EDTA and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSDSLVVCEV DPELTEKLRK FRFRKETDNA AIIMKVDKDR QMVVLEEEFQ NISPEELKME LPERQPRFVV YSYKYVHDDG RVSYPLCFIF SSPVGCKPEQQMMYAGSKNR LVQTAELTKV FEIRTTDDLT EAWLQEKLSF FR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.