Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLYAT Protein
A cDNA sequence encoding the GLYAT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | GLYAT Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979048
|
enQuireBio™
QP11999-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959048
|
enQuireBio™
QP11999-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969048
|
enQuireBio™
QP11999-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GLYAT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GLYAT protein (0.5 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMLPLQGAQM LQMLEKSLRK SLPASLKVYG TVFHINHGNP FNLKAVVDKW PDFNTVVVCP QEQDMTDDLD HYTNTYQIYS KDPQNCQEFL GSPELINWKQ HLQIQSSQPS LNEAIQNLAA IKSFKVKQTQ RILYMAAETA KELTPFLLKS KILSPSGGKP KAINQEMFKL SSMDVTHAHL VNKFWHFGGN ERSQRFIERC IQTFPTCCLL GPEGTPVCWD LMDQTGEMRM AGTLPEYRLH GLVTYVIYSH AQKLGKLGFP VYSHVDYSNE AMQKMSYTLQ HVPIPRSWNQ WNCVPL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |