Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLUL Protein
A cDNA sequence encoding the GLUL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name | GLUL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15989038
|
enQuireBio™
QP11996-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979038
|
enQuireBio™
QP11996-20ug |
20 μg |
219.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969038
|
enQuireBio™
QP11996-1mg |
1 mg |
4020.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GLUL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GLUL Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTSASSHLN KGIKQVYMSL PQGEKVQAMY IWIDGTGEGL RCKTRTLDSE PKCVEELPEW NFDGSSTLQS EGSNSDMYLV PAAMFRDPFR KDPNKLVLCE VFKYNRRPAE TNLRHTCKRI MDMVSNQHPW FGMEQEYTLM GTDGHPFGWP SNGFPGPQGP YYCGVGADRA YGRDIVEAHY RACLYAGVKI AGTNAEVMPA QWEFQIGPCE GISMGDHLWV ARFILHRVCE DFGVIATFDP KPIPGNWNGA GCHTNFSTKA MREENGLKYI EEAIEKLSKR HQYHIRAYDP KGGLDNARRL TGFHETSNIN DFSAGVANRS ASIRIPRTVG QEKKGYFEDR RPSANCDPFS VTEALIRTCL LNETGDEPFQ YKN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |