Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GKN3P Protein
A cDNA sequence encoding the GKN3P was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name GKN3P Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15988988
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11979-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968988
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11979-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978988
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11979-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GKN3P Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GKN3P filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.3 mg/ml in 0.03M acetate buffer, pH 4.0 and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASMMNIRFNHPL YGSFGTQIIH IGAFQGMVSI RDNNIFSEWD GILDYKNALL VAKVFNKMAC VLARMDKAVF PSLDDISKAL DKQAFKYYPS TRGLTYTVLP SWVKNLAQYG KPIKNMCRDD PTYFAQQQKE GTALAIDSNS CFEIQLLSFM GLFICGETPG L
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.