missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GIPC1 Protein
A cDNA sequence encoding the GIPC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name | GIPC1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15968978
|
enQuireBio™
QP11975-2ug |
2 μg |
141.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948978
|
enQuireBio™
QP11975-10ug |
10 μg |
219.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958978
|
enQuireBio™
QP11975-1mg |
1 mg |
8085.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GIPC1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GIPC1 Human solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPLGLGRRKK APPLVENEEA EPGRGGLGVG EPGPLGGGGS GGPQMGLPPP PPALRPRLVF HTQLAHGSPT GRIEGFTNVK ELYGKIAEAF RLPTAEVMFC TLNTHKVDMD KLLGGQIGLE DFIFAHVKGQ RKEVEVFKSE DALGLTITDN GAGYAFIKRI KEGSVIDHIH LISVGDMIEA INGQSLLGCR HYEVARLLKE LPRGRTFTLK LTEPRKAFDM ISQRSAGGRP GSGPQLGTGR GTLRLRSRGP ATVEDLPSAF EEKAIEKVDD LLESYMGIRD TELAATMVEL GKDKRNPDEL AEALDERLGD FAFPDEFVFD VWGAIGDAKV GRY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts