Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFRA3 Protein
A cDNA sequence encoding the GFRA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | GFRA3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15948928
|
enQuireBio™
QP11959-HIS-1ug |
1 μg |
131.00 CHF
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978928
|
enQuireBio™
QP11959-HIS-EC-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958928
|
enQuireBio™
QP11959-HIS-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968928
|
enQuireBio™
QP11959-HIS-50ug |
50 μg |
1735.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15938928
|
enQuireBio™
QP11959-HIS-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GFRA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
GFRA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPLPTES RLMNSCLQAR RKCQADPTCS AAYHHLDSCT SSISTPLPSE EPSVPADCLE AAQQLRNSSL IGCMCHRRMK NQVACLDIYW TVHRARSLGN YELDVSPYED TVTSKPWKMN LSKLNMLKPD SDLCLKFAML CTLNDKCDRL RKAYGEACSGPHCQRHVCLR QLLTFFEKAA EPHAQGLLLC PCAPNDRGCG ERRRNTIAPN CALPPVAPNC LELRRLCFSD PLCRSRLVDF QTHCHPMDIL GTCATEQSRC LRAYLGLIGT AMTPNFVSNV NTSVALSCTC RGSGNLQEEC EMLEGFFSHN PCLTEAIAAK MRFHSQLFSQ DWPHPTFAVMAHQNEN | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |