Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GFPT1 Protein
A cDNA sequence encoding the GFPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name GFPT1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968918
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11956-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958918
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11956-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948918
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11956-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GFPT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
GFPT1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQQIMKGN FSSFMQKEIF EQPESVVNTM RGRVNFDDYT VNLGGLKDHI KEIQRCRRLI LIACGTSYHA GVATRQVLEE LTELPVMVEL ASDFLDRNTP VFRDDVCFFL SQSGETADTL MGLRYCKERG ALTVGITNTV GSSISRETDC GVHINAGPEI GVASTKAYTS QFVSLVMFAL MMCDDRISMQ ERRKEIMLGL KRLPDLIKEV LSMDDEIQKL ATELYHQKSV LIMGRGYHYA TCLEGALKIK EITYMHSEGI LAGELKHGPL ALVDKLMPVI MIIMRDHTYA KCQNALQQVV ARQGRPVVIC DKEDTETIKN TKRTIKVPHS VDCLQGILSV IPLQLLAFHL AVLRGYDVDF PRNLAKSVTV E
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.