Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAL Protein
A cDNA sequence encoding the GAL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name GAL Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11926-2ug
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11926-10ug
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11926-1mg
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
GAL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The GAL solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSASAGLWS PAKEKRGWTL NSAGYLLGPH AVGNHRSFSD KNGLTSKREL RPEDDMKPGS FDRSIPENNI MRTIIEFLSF LHLKEAGALD RLLDLPAAASSEDIERS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.