Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GADD45B Protein
A cDNA sequence encoding the GADD45B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name | GADD45B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15968798
|
enQuireBio™
QP11920-10ug |
10 μg |
131.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15988798
|
enQuireBio™
QP11920-50ug |
50 μg |
203.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15978798
|
enQuireBio™
QP11920-1mg |
1 mg |
2605.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
GADD45B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The GADD45B protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLEELVACD NAAQKMQTVT AAVEELLVAA QRQDRLTVGV YESAKLMNVD PDSVVLCLLA IDEEEEDDIA LQIHFTLIQS FCCDNDINIVRVSGMQRLAQ LLGEPAETQG TTEARDLHCL LVTNPHTDAW KSHGLVEVAS YCEESRGNNQ WVPYISLQER | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |