Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G3BP2 Protein
A cDNA sequence encoding the G3BP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name G3BP2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11916-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11916-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948788
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11916-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
G3BP2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The G3BP2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.2M NaCl, 2mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVMEKP SPLLVGREFV RQYYTLLNKA PEYLHRFYGR NSSYVHGGVD ASGKPQEAVY GQNDIHHKVL SLNFSECHTK IRHVDAHATL SDGVVVQVMG LLSNSGQPER KFMQTFVLAP EGSVPNKFYV HNDMFRYEDE VFGDSEPELD EESEDEVEEE QEERQPSPEP VQENANSGYY EAHPVTNGIE EPLEESSHEP EPEPESETKT EELKPQVEEK NLEELEEKST TPPPAEPVSL PQEPPKPRVE AKPEVQSQPP RVREQRPRER PGFPPRGPRP GRGDMEQNDS DNRRIIRYPD SHQLFVGNLP HDIDENELKE FFMSFGNVVE LRINTKGVGG KLPNFGFVVF DDSEPVQRIL IAKPIMFRGE VRLNVEEKKT RAARERETRG GGDDRRDIRR NDRGPGGPRG IVGGGMMRDR DGRGPPPRGG MAQKLGSGRG TGQMEGRFTG QRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.