Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FXYD5 Protein
A cDNA sequence encoding the FXYD5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name | FXYD5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978778
|
enQuireBio™
QP11913-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968778
|
enQuireBio™
QP11913-20ug |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958778
|
enQuireBio™
QP11913-1mg |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
FXYD5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FXYD5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQTLKDTT SSSSADSTIM DIQVPTRAPD AVYTELQPTS PTPTWPADET PQPQTQTQQL EGTDGPLVTD PETHKSTKAA HPTDDTTTLS ERPSPSTDVQ TDPQTLKPSG FHEDDPFFYD EHTLRKR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |