Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FURIN Protein
A cDNA sequence encoding the FURIN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name FURIN Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15988768
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11910-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978768
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11910-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968768
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11910-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FURIN Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FURIN protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMDVY QEPTDPKFPQ QWYLSGVTQR DLNVKAAWAQ GYTGHGIVVS ILDDGIEKNH PDLAGNYDPG ASFDVNDQDP DPQPRYTQMN DNRHGTRCAG EVAAVANNGV CGVGVAYNAR IGGVRMLDGE VTDAVEARSL GLNPNHIHIY SASWGPEDDG KTVDGPARLA EEAFFRGVSQ GRGGLGSIFV WASGNGGREH DSCNCDGYTN SIYTLSISSA TQFGNVPWYS EACSSTLATT YSSGNQNEKQ IVTTDLRQKC TESHTGTSAS APLAAGIIAL TLEANKNLTW RDMQHLVVQT SKPAHLNAND WATNGVGRKV SHSYGYGLLD AGAMVALAQN WTTVAPQRKC IIDILTEPKD IGKRLEVRKT VTACLGEPNH ITRLEHAQAR LTLSYNRRGD LAIHLVSPMG TRSTLLAARP HDYSADGFND WAFMTTHSWD EDPSGEWVLE IENTSEANNY GTLTKFTLVL YGTAPEGLPV PPESSGCKTL TSSQACVVCE EGFSLHQKSC VQHCPPGFAP QVLDTHYSTE NDVETIRASV CAPCHASCAT CQGPALTDCL SCPSHASLDP VEQTCSRQSQ SSRESPPQQQ PPRLPPEVEA GQRLRAGLLP SHLPE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.