Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FTCD Protein
A cDNA sequence encoding the FTCD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 4775.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 10841
Name FTCD Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol FTCD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11906-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11906-20ug
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948758
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11906-1mg
1 mg
4775.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
10841
Research Use Only
FTCD
Human
His
FTCD is supplied in 16mM HEPES buffer pH 7.6, 240mM sodium chloride, and 20% glycerol.
FTCD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MSQLVECVPN FSEGKNQEVI DAISGAITQT PGCVLLDVDA GPSTNRTVYT FVGPPECVVE GALNAARVAS RLIDMSRHQG EHPRMGALDV CPFIPVRGVS VDECVLCAQA FGQRLAEELD VPVYLYGEAA RMDSRRTLPA IRAGEYEALP KKLQQADWAP DFGPSSFVPS WGATATGARK FLIAFNINLL GTKEQAHRIA LNLREQGRGK DQPGRLKKVQ GIGWYLDEKN LAQVSTNLLD FEVTALHTVY EETCREAQEL SLPVVGSQLV GLVPLKALLD AAAFYCEKEN LFILEEEQRI RLVVSRLGLD SLCPFSPKER IIEYLVPERG PERGLGSKSL RAFVGEVGAR SAAPGGGSVA AAAAAMGAAL GSMVGLMTYG RRQFQSLDTT MRRLIPPFRE ASAKLTTLVD ADAEAFTAYL EAMRLPKNTP EEKDRRTAAL QEGLRRAVSV PLTLAETVAS LWPALQELAR CGNLACRSDL QVAAKALEMG VFGAYFNVLI NLRDITDEAF KDQIHHRVSS LLQEAKTQAA LVLDCLETRQ E
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.