Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FOPNL Protein
A cDNA sequence encoding the FOPNL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 5600.00 CHF
Spezifikation
Name | FOPNL Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15968728
|
enQuireBio™
QP11897-5ug |
5 μg |
141.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958728
|
enQuireBio™
QP11897-25ug |
25 μg |
219.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15948728
|
enQuireBio™
QP11897-1mg |
1 mg |
5600.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
FOPNL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The VAMP7 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MATVAELKAV LKDTLEKKGV LGHLKARIRA EVFNALDDDR EPRPSLSHEN LLINELIREY LEFNKYKYTA SVLIAESGQP VVPLDRQFLI HELNAFEESK DNTIPLLYGI LAHFLRGTKD GIQNAFLKGP SLQPSDPSLG RQPSRRKPMD DHLRKEEQKS TNIEDLHVSQ AVNR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |