Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Flt-3 Ligand/FLT3L Fc (HEK293) Protein
324.00 CHF - 5660.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAA17999.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 2323
Molekulargewicht M.W. Observed: 57-64 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 45 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18767086
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
11309-FKH-010
10 μg
324.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18738206
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
11309-FKH-01M
1 mg
5660.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18736656
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
11309-FKH-050
50 μg
719.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18795576
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
11309-FKH-100
100 μg
1050.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18709176
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
11309-FKH-250
250 μg
2000.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using BaF3 mouse pro-B cells transfected with mouse Flt-3. The ED50 for this effect is 0.300-4.80 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
AAA17999.1
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
M.W. Observed: 57-64 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 45 kDa
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
FL, FLG3L, Flt3 ligand, Flt3L, FLT3LG, fms-related tyrosine kinase 3 ligand, SL cytokine
Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Flt-3 Ligand/FLT3L
Bioactivity
2323
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human Flt-3 Ligand/FLT3L protein Human Flt-3 Ligand/FLT3L (Thr27-Pro185) (N-terminus) Accession # AAA17999.1 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
<0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
>95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie® Blue Staining.