Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Flavokinase Protein
A cDNA sequence encoding the Flavokinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4665.00 CHF
Spezifikation
Name Flavokinase Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968698
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11888-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958698
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11888-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948698
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11888-1mg
1 mg
4665.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Flavokinase Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The Flavokinase solution containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPRADCIMRH LPYFCRGQVV RGFGRGSKQL GIPTANFPEQ VVDNLPADIS TGIYYGWASV GSGDVHKMVV SIGWNPYYKN TKKSMETHIM HTFKEDFYGE ILNVAIVGYL RPEKNFDSLE SLISAIQGDI EEAKKRLELP EHLKIKEDNF FQVSKSKIMNGH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.