missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Filaggrin Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Filaggrin, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6050-ec-10ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15979619

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_002007.1
Filaggrin Protein
Research Use Only
FLG
Recombinant Protein
E. coli
DSSRHSQSGQ GESAGSRRSR RQGSSVSQDS DSEAYPEDSE RRSESASRNH HGSSREQSRD GSRHPGSSHR DTASHVQSSP VQSDSSTAKE HGHFSSLSQD SAYHSGIQSR GSPHSSSSYH YQSEGTERQK GQSGLVWRHG SYGSADYDYG ESGFRHSQHG SVSYNSNPVV FKERSDICKA SAFGKDHPRY YATYINKDPG LCGHSSDISK QLGFSQSQRY YYYE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2312
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote