Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Filaggrin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Filaggrin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6050-ec-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15919629
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_002007.1
Filaggrin Protein
Research Use Only
FLG
Recombinant Protein
E. coli
DSSRHSQSGQ GESAGSRRSR RQGSSVSQDS DSEAYPEDSE RRSESASRNH HGSSREQSRD GSRHPGSSHR DTASHVQSSP VQSDSSTAKE HGHFSSLSQD SAYHSGIQSR GSPHSSSSYH YQSEGTERQK GQSGLVWRHG SYGSADYDYG ESGFRHSQHG SVSYNSNPVV FKERSDICKA SAFGKDHPRY YATYINKDPG LCGHSSDISK QLGFSQSQRY YYYE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2312
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol