Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGF6 Protein
A cDNA sequence encoding the FGF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name FGF6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15988648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11872-5ug
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11872-25ug
25 μg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968648
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11872-1mg
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FGF6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
FGF-6 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 10mM sodium phosphate and 50mM sodium chloride pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGTRANNTLL DSRGWGTLLS RSRAGLAGEI AGVNWESGYL VGIKRQRRLY CNVGIGFHLQ VLPDGRISGT HEENPYSLLE ISTVERGVVS LFGVRSALFV AMNSKGRLYA TPSFQEECKF RETLLPNNYN AYESDLYQGT YIALSKYGRV KRGSKVSPIM TVTHFLPRI
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.