Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FGA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) FGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
203.00 CHF - 2175.00 CHF
Spezifikation
Name | FGA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | FGA |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969509
|
enQuireBio™
QP6034-ec-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15909519
|
enQuireBio™
QP6034-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15959509
|
enQuireBio™
QP6034-ec-100ug |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989509
|
enQuireBio™
QP6034-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15999509
|
enQuireBio™
QP6034-ec-500ug |
500 μg |
1445.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979509
|
enQuireBio™
QP6034-ec-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Spezifikation
FGA Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
FGA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPRVVERHQS ACKDSDWPFC SGEDWNYKCP SGCRMKGLID EVNQDFTNRI NKLKNSLFEY QKNNKDSHSL TTNIMEILRG DFSSANNRDN TYNRVSEDLR SRIEVLKRKV IEKVTANNLL VARVTTEETP HLKARAIKWQ MRPEVKPIMK EHIAPREAML NLALSEVSTL LLWGSLPCPP RLS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |