Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FCAR Protein
A cDNA sequence encoding the FCAR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name FCAR Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15958598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11857-1ug
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11857-5ug
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968598
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11857-50ug
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FCAR Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
FCAR protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPQEGDFPM PFISAKSSPV IPLDGSVKIQ CQAIREAYLT QLMIIKNSTY REIGRRLKFW NETDPEFVID HMDANKAGRY QCQYRIGHYR FRYSDTLELV VTGLYGKPFL SADRGLVLMP GENISLTCSS AHIPFDRFSL AKEGELSLPQ HQSGEHPANF SLGPVDLNVS GIYRCYGWYN RSPYLWSFPS NALELVVTDS IHQDYTTQNH HHHHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.