Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fatty acid desaturase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fatty acid desaturase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6016-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15909389
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001268430.1
Fatty acid desaturase 2 Protein
Research Use Only
FADS2
Recombinant Protein
E. coli
MGKGGNQGEG AAEREVSVPT FSWEEIQKHN LRTDRWLVID RKVYNITKWS IQHPGGQRVI GHYAGEDATD AFRAFHPDLE FVGKFLKPLL IGELAPEEPS QDHGKNSKIT EDFRALRKTA EDMNLFKTNH V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9415
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol