Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fas Ligand / FASLG / CD95L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6021-ye-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15939419
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000630.1
Fas Ligand / FASLG / CD95L Protein
Research Use Only
FASLG
Recombinant Protein
Yeast
QIGHPSPPPE KKELRKVAHL TGKSNSRSMP LEWEDTYGIV LLSGVKYKKG GLVINETGLY FVYSKVYFRG QSCNNLPLSH KVYMRNSKYP QDLVMMEGKM MSYCTTGQMW ARSSYLGAVF NLTSADHLYV NVSELSLVNF EESQTFFGLY KL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
356
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol