Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM84B Protein
A cDNA sequence encoding the FAM84B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name FAM84B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15968578
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11850-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958578
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11850-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948578
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11850-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
FAM84B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The FAM84B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 0.15M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGNQVEK LTHLSYKEVP TADPTGVDRD DGPRIGVSYI FSNDDEDVEP QPPPQGPDGG GLPDGGDGPP PPQPQPYDPR LHEVECSVFY RDECIYQKSF APGSAALSTY TPENLLNKCK PGDLVEFVSQ AQYPHWAVYV GNFQVVHLHR LEVINSFLTD ASQGRRGRVV NDLYRYKPLS SSAVVRNALA HVGAKERELS WRNSESFAAW CRYGKREFKI GGELRIGKQP YRLQIQLSAQ RSHTLEFQSL EDLIMEKRRN DQIGRAAVLQ ELATHLHPAE PEEGDSNVAR TTPPPGRPPA PSSEEEDGEA VAH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.