Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FAM3D Protein
A cDNA sequence encoding the FAM3D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Name | FAM3D Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15978568
|
enQuireBio™
QP11847-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15958568
|
enQuireBio™
QP11847-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968568
|
enQuireBio™
QP11847-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
FAM3D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
FAM3D filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASYMSFSMKTIR LPRWLAASPT KEIQVKKYKC GLIKPCPANY FAFKICSGAA NVVGPTMCFE DRMIMSPVKN NVGRGLNIAL VNGTTGAVLG QKAFDMYSGD VMHLVKFLKE IPGGALVLVA SYDDPGTKMN DESRKLFSDL GSSYAKQLGF RDSWVFIGAK DLRGKSPFEQ FLKNSPDTNK YEGWPELLEM EGCMPPKPF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |