Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Elongation factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Elongation factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5962-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978959
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001952.1
Elongation factor 2 Protein
Research Use Only
EEF2
Recombinant Protein
E. coli
VNFTVDQIRA IMDKKANIRN MSVIAHVDHG KSTLTDSLVC KAGIIASARA GETRFTDTRK DEQERCITIK STAISLFYEL SENDLNFIKQ SKDGAGFLIN LIDSPGHVDF SSEVTAALRV TDGALVVVDC VSGVCVQTET VLRQAIAERI KPVLMMNKMD RALLELQLEP EELYQTFQRI VENVNVIIST YGEGESGPMG NIMIDPVLGT VGFGSGLHGW AFTLKQFAEM YVAKFAAKGE GQLGPAERAK KVEDMMKKLW GDRYFDPANG KFSKSATSPE GKKLPRTFCQ LILDPIFKVF DAIMNFKKEE TAKLIEKLDI KLDSEDKDKE GKPLLKAVMR RWLPAGDALL QMITIHLPSP VTAQKYRCEL LYEGPPDDEA AMGIKSCDPK GPLMMYISKM VPTSDKGRFY AFGRVFSGLV STGLKVRIMG PNYTPGKKED LYLKPIQRTI LMMGRYVEPI EDVPCGNIVG LVGVDQFLVK TGTITTFEHA HNMRVMKFSV SPVVRVAVEA KNPADLPKLV EGLKRLAKSD PMVQCIIEES GEHIIAGAGE LHLEICLKDL EEDHACIPIK KSDPVVSYRE TVSEESNVLC LSKSPNKHNR LYMKARPFPD GLAEDIDKGE VSARQELKQR ARYLAEKYEW DVAEARKIWC FGPDGTGPNI LTDITKGVQY LNEIKDSVVA GFQWATKEGA LCEENMRGVR FDVHDVTLHA DAIHRGGGQI IPTARRCLYA SVLTAQPRLM EPIYLVEIQC PEQVVGGIYG VLNRKRGHVF EESQVAGTPM FVVKAYLPVN ESFGFTADLR SNTGGQAFPQ CVFDHWQILP GDPFDNSSRP SQVVAETRKR KGLKEGIPAL DNFLDKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1938
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol