Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Docking protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Docking protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5943-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978839
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_060901.2
Docking protein 1
Research Use Only
DOK5
Recombinant Protein
E. coli
MECVGTRIND ISLGEPDLLA TGVEREQSER FNVYLMPSPN LDVHGECALQ ITYEYICLWD VQNPRVKLIS WPLSALRRYG RDTTWFTFEA GRMCETGEGL FIFQTRDGEA IYQKVHSAAL AIAEQHERLL QSVKNSMLQM KMSERAASLS TMVPLPRSAY WQHITRQHST GQLYRLQDVS SPLKLHRTET FPAYRSEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55816
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol