Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome C, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061820.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 54205 |
Name | Cytochrome C Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15948539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15988539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15938539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15968539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15978539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15958539
|
enQuireBio™
QP5900-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_061820.1 | |
Cytochrome C Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
54205 | |
Research Use Only | |
CYCS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GDVEKGKKIF IMKCSQCHTV EKGGKHKTGP NLHGLFGRKT GQAPGYSYTA ANKNKGIIWG EDTLMEYLEN PKKYIPGTKM IFVGIKKKEE RADLIAYLKK ATNE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |