Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclic GMP-AMP synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cyclic GMP-AMP synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7853-ec-200ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16031191
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_612450.2
Cyclic GMP-AMP synthase Protein
Research Use Only
MB21D1
Recombinant Protein
E. coli
GASKLRAVLE KLKLSRDDIS TAAGMVKGVV DHLLLRLKCD SAFRGVGLLN TGSYYEHVKI SAPNEFDVMF KLEVPRIQLE EYSNTRAYYF VKFKRNPKEN PLSQFLEGEI LSASKMLSKF RKIIKEEIND IKDTDVIMKR KRGGSPAVTL LISEKISVDI TLALESKSSW PASTQEGLRI QNWLSAKVRK QLRLKPFYLV PKHAKEGNGF QEETWRLSFS HIEKEILNNH GKSKTCCENK EEKCCRKDCL KLMKYLLEQL KERFKDKKHL DKFSSYHVKT AFFHVCTQNP QDSQWDRKDL GLCFDNCVTY FLQCLRTEKL ENYFIPEFNL FSSNLIDKRS KEFLTKQIEY ERNNEFPVFD EF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
115004
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol