missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CLOCK GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
715.00 CHF - 939.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Zusammensetzung | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9575 |
Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18628011
|
Novus Biologicals™
H00009575-Q01-10ug |
10 μg |
715.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18644260
|
Novus Biologicals™
H00009575-Q01-25ug |
25 μg |
939.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Spezifikation
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
9575 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
CLOCK | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 36.74 kDa | |
BHLHE8, circadian locomoter output cycles protein kaput, Class E basic helix-loop-helix protein 8, clock (mouse) homolog, clock homolog (mouse), EC 2.3.1.48, hCLOCK, KAT13D, KIAA0334bHLHe8circadian locomoter output cycles kaput protein | |
Cancer, Circadian Rhythm, Hypoxia, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Vision | |
CLOCK |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts