Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Chromogranin A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Chromogranin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001266.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 1113 |
Name | Chromogranin A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15988049
|
enQuireBio™
QP5827-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15928059
|
enQuireBio™
QP5827-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15978049
|
enQuireBio™
QP5827-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15908059
|
enQuireBio™
QP5827-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15918059
|
enQuireBio™
QP5827-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15998049
|
enQuireBio™
QP5827-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001266.1 | |
Chromogranin A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1113 | |
Research Use Only | |
CHGA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LPVNSPMNKG DTEVMKCIVE VISDTLSKPS PMPVSQECFE TLRGDERILS ILRHQNLLKE LQDLALQGAK ERAHQQKKHS GFEDELSEVL ENQSSQAELK EAVEEPSSKD VMEKREDSKE AEKSGEATDG ARPQALPEPM QESKAEGNNQ APGEEEEEEE EATNTHPPAS LPSQKYPGPQ AEGDSEGLSQ GLVDREKGLS AEPGWQAKRE EEEEEEEEAE AGEEAVPEEE GPTVVLNPHP SLGYKEIRKG ESRSEALAVD GAGKPGAEEA QDPEGKGEQE HSQQKEEEEE MAVVPQGLFR GGKSGELEQE EERLSKEWED SKRWSKMDQL AKELTAEKRL EGQEEEEDNR DSSMKLSFRA RAYGFRGPGP QLRRGWRPSS REDSLEAGLP LQVRGYPEEK KEEEGSANRR PEDQELESLS AIEAELEKVA HQLQALRRG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |