missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Chromogranin A Protein

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

414.00 CHF - 1635.00 CHF

Spezifikation

Konzentration 0.25 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 20% glycerol, 0.1mM PMSF
Gen-ID (Entrez) 1113
Molekulargewicht 50 kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18219312
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-61453-10UG
10 μg
414.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18254175
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-61453-50UG
50 μg
1635.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

A recombinant protein with a C-terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-457 of Human Chromogranin A. The Recombinant Human Chromogranin A Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human Chromogranin A Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation

Spezifikation

0.25 mg/ml
Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) containing 20% glycerol, 0.1mM PMSF
50 kDa
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CHGA
Human
SDS-PAGE
1113
Baculovirus
RUO
Chromogranin A
>85%, by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt