Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 VP13/14 Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 VP13/14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | HSV HSV-2 VP13/14 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HSV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15950129
|
enQuireBio™
QP12347-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970129
|
enQuireBio™
QP12347-500ug |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960129
|
enQuireBio™
QP12347-1mg |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSV HSV-2 VP13/14 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
His | |
Protein is >90% pure as determined by SDS PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10 mM Phosphate buffer pH 7.6; 75 mM NaCl. |