Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HSV-2 gD Protein
A cDNA sequence encoding the HSV-2 gD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Name | HSV HSV-2 gD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HSV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15960119
|
enQuireBio™
QP12343-100ug |
100 μg |
244.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15980119
|
enQuireBio™
QP12343-500ug |
500 μg |
933.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15970119
|
enQuireBio™
QP12343-1mg |
1 mg |
1555.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HSV HSV-2 gD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HSV | |
GST | |
HSV-2 gD protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris pH 7.2, 1mM EDTA, and 50% glycerol. |