Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 gp21 Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 gp21 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name HIV HTLV-1 gp21 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität HIV
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12354-100ug
100 μg
227.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12354-500ug
500 μg
870.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970149
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12354-1mg
1 mg
1735.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
HIV HTLV-1 gp21 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
GST
HTLV-1 gp21 is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining) and HPLC-C4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 50% Glycerol and 10mM Glutathione.