Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-B Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | HIV-1 TAT Clade-B Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969868
|
enQuireBio™
QP12263-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959868
|
enQuireBio™
QP12263-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949868
|
enQuireBio™
QP12263-100ug |
100 μg |
1445.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HIV-1 TAT Clade-B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Lyophilized with 0.1% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPVDPRLEP WKHPGSQPKT ACTNCYCKKC CFHCQVCFIT KALGISYGRK KRRQRRRPPQ GSQTHQVSLS KQPTSQSRGD PTGPKE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |