Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Long Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 Long was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name | HIV-1 gp41 Long Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959828
|
enQuireBio™
QP12250-EC-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979828
|
enQuireBio™
QP12250-EC-500ug |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969828
|
enQuireBio™
QP12250-EC-1mg |
1 mg |
1735.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
HIV-1 gp41 Long Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
8M Urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM b-mercaptoethanol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IEFPGIFRPGGGDMRDNWRSELYKYKVVKIEPLGVAPTKAKRRVVQ REKRAVGIGALFLGFLGAAGSTMGAASMTLTVQARQLLSGIVQQQNNLLR AIEAQQHLLQLTVWGIKQLQARILAVERYLKDQQLLGIWGCSGKLICTTAVPWNASWSN KSLEQIWNNMTWMEWDREINNYTSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWFNITNWLWYIKLFIMIVGGLVGLRIVFAVLSVVNRVRQGYSPLSFQTHLPIPRGPDRPEGIEEEGGERDRDRSIRLVNGSLALIWDDLRSLCLFSYHRLRDLLLIVTRIVELLGRRGWEALKYWWNLLQYWSQELKNSAVSLLNATAIAVAEGTDRVIEVVQGAYRAIRHIPRRIRQGLERILL | |
Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE. |