Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis D HDV Protein
A cDNA sequence encoding the HDV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
227.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Name | Hepatitis D HDV Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Hepatitis D |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959708
|
enQuireBio™
QP12212-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979708
|
enQuireBio™
QP12212-500ug |
500 μg |
870.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969708
|
enQuireBio™
QP12212-1mg |
1 mg |
1445.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Hepatitis D HDV Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis D | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris pH 8 and 8M urea. |