Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 a+b Rhodamine Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 a+b Rhodamine was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
372.00 CHF - 2170.00 CHF
Spezifikation
Name Hepatitis C HCV NS4 a+b Rhodamine Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12179-100ug
100 μg
372.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15989608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12179-500ug
500 μg
1300.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979608
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12179-1mg
1 mg
2170.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Hepatitis C HCV NS4 a+b Rhodamine Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-Hcl pH 8.0, 8M urea and 10mM B-ME.