Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV X Protein
A cDNA sequence encoding the HBV X was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 5355.00 CHF
Spezifikation
Name | Hepatitis B HBV X Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | X |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969478
|
enQuireBio™
QP12134-5ug |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959478
|
enQuireBio™
QP12134-25ug |
25 μg |
203.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949478
|
enQuireBio™
QP12134-1mg |
1 mg |
5355.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Hepatitis B HBV X Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAARVCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPV SGPFGTLPSP SSSAVPADHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQVLP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCSPAPCNF FTSA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
X | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 30mM acetate buffer pH4. |