Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein
A cDNA sequence encoding the HBV core delta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Name | Hepatitis B HBV core delta Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Hepatitis B |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959468
|
enQuireBio™
QP12131-100ug |
100 μg |
244.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979468
|
enQuireBio™
QP12131-500ug |
500 μg |
933.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969468
|
enQuireBio™
QP12131-1mg |
1 mg |
1785.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spécification
Hepatitis B HBV core delta Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
HBV Core Delta protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
7.5mM Phosphate buffer pH 7.2, 75mM NaCl, and 50% glycerol. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit